Learn More
Corning™ Sterile Einweg-Filtersysteme
Mit bedruckten Trichtern, die für eine einfache Identifizierung den Membrantyp und die Produktnummer angeben. Corning™ Einweg-Vakuumfilter-/Lagerungssysteme bieten eine Komplettlösung für Ihre Anforderungen in der Filterung. Das System besteht aus einem Polystyrolfilter-Trichter mit Adapterring für eine abnehmbare Polystyrol-Lagerungsflasche mit separatem, sterilem Polyethylenverschluss.
128.60 € - 331.87 €
Spezifikation
Verbinder | Gebogener Schlauchanschluss |
---|---|
Beschreibung | Enthält quadratischen Membranfilter, graduierten Trichter und Auffangbehälter aus durchsichtigem Polystyrol, Polyethylen-Flaschenhalsadapter, orange HDPE-Kappe mit Dichtring |
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 4,5 cm Flaschenhals |
Material | Polystyrol |
Beinhaltet: Quadratischer Membranfilter, Messtrichter und Aufnahme aus durchsichtigem Polystyrol, Flaschenhalsadapter und Verschlusskappe aus Polyethylen (Lieferung steril und einzeln verpackt).
Produktcode | Marke | Porengröße | Material (Membran) | Volumen (metrisch) | Filtrationsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Material (Membran) | Volumen (metrisch) | Filtrationsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11373785
|
Corning™
431475 |
0,1 μm | PES | 500 mL | 33,2 cm2 |
206.84 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11363785
|
Corning™
431474 |
0,1 μm | PES | 1000 mL | 54,5 cm2 |
331.87 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10005341
|
Corning™
431154 |
0,2 μm | Celluloseacetat | 150 mL | 13,6 cm2 |
128.60 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10468181
|
Corning™
430767 |
0,2 μm | Celluloseacetat | 250 mL | 19.6 cm2 |
132.05 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10769922
|
Corning™
430769 |
0,2 μm | Celluloseacetat | 500 mL | 33,2 cm2 |
216.88 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10768592
|
Corning™
431205 |
0,2 μm | Celluloseacetat | 500 mL | 54,5 cm2 |
315.92 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10689311
|
Corning™
430517 |
0,2 μm | Celluloseacetat | 1000 mL | 54,5 cm2 |
315.92 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10104391
|
Corning™
430756 |
0,2 μm | Cellulosenitrat | 250 mL | 19.6 cm2 |
132.05 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10016110
|
Corning™
430758 |
0,2 μm | Cellulosenitrat | 500 mL | 0,054 m2 |
216.88 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10377941
|
Corning™
430771 |
0,2 μm | Nylon | 250 mL | 19.6 cm2 |
132.05 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10106961
|
Corning™
430773 |
0,2 μm | Nylon | 500 mL | 33,2 cm2 |
216.88 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10660502
|
Corning™
430515 |
0,2 μm | Nylon | 1000 mL | 54,5 cm2 |
315.92 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10504211
|
Corning™
431153 |
0,22 μm | PES | 150 mL | 13,6 cm2 |
128.60 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10609141
|
Corning™
431096 |
0,2 μm | PES | 250 mL | 19.6 cm2 |
132.05 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10268951
|
Corning™
431097 |
0,2 μm | PES | 500 mL | 33,2 cm2 |
216.88 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10296191
|
Corning™
431098 |
0,2 μm | PES | 1000 mL | 54,5 cm2 |
315.92 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10164191
|
Corning™
430186 |
0,22 μm | Cellulosenitrat | 1000 mL | 54,5 cm2 |
315.92 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10174191
|
Corning™
431155 |
0,45 μm | Celluloseacetat | 150 mL | 13,6 cm2 |
128.60 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10350412
|
Corning™
430768 |
0,45 μm | Celluloseacetat | 250 mL | 19.6 cm2 |
132.05 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10229051
|
Corning™
430770 |
0,45 μm | Celluloseacetat | 500 mL | 33,2 cm2 |
216.99 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10075431
|
Corning™
431206 |
0,45 μm | Celluloseacetat | 500 mL | 54,5 cm2 |
315.92 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10730693
|
Corning™
430516 |
0,45 μm | Celluloseacetat | 1000 mL | 54,5 cm2 |
315.92 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Der Aufsatz kann leicht vom Gerät abgeschraubt werden und zur Lagerung des Filtrats mit einem Stöpsel verschlossen werden.
- Strahlensterilisiert und zertifiziert nicht pyrogen
- Der abgewinkelte Schlauchanschluss vereinfacht die Anbringung des Vakuumschlauchs
- Die Aufsatzflaschen verfügen über leicht zu greifende Seiten für eine bessere Handhabung
- Die Geräte sind nach Membrantyp farbcodiert und mit dem Membranmaterial und der Porengröße beschriftet
- Alle Membrantypen sind mit Gewebekulturen kompatibel, wärmeversiegelt mit dem Stützraster für eine maximale Flussrate, und sie reduzieren die Schaumbildung und Proteindenaturierung
- NYL-, CN- und PES-Membranen sind frei von Detergenzien
- Modelle mit 150 ml-Trichter enthalten 42 × 42 mm quadratische Membranfilter
- Der 250 ml-Trichter enthält 49.5 × 49.5 mm quadratische Membranfilter
- Der 500 ml-Trichter enthält 63 × 63 mm quadratische Membranfilter
- Der 1000 ml-Trichter enthält 79 × 79 mm quadratische Membranfilter
- Zelluloseacetat (CA)—Für niedrige Proteinbindung
- Nylon (NYL)—Für eine geringe Menge an extrahierbaren Stoffen
- Zellulosenitrat (CN)—Für allgemeine Filtrationsanwendungen
- Polyethersulfon (PES)—Für hohe Flussraten und niedrige Proteinbindung
Nicht für die parenterale Verwendung.
Spezifikation
Gebogener Schlauchanschluss | |
Ja | |
Polystyrol | |
Ja | |
Vakuum-Filtersystem |
Enthält quadratischen Membranfilter, graduierten Trichter und Auffangbehälter aus durchsichtigem Polystyrol, Polyethylen-Flaschenhalsadapter, orange HDPE-Kappe mit Dichtring | |
4,5 cm Flaschenhals | |
Steril | |
12 Karton |