Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, segmentierte Innentür
CellXpert™ C170i CO2-Inkubator bietet zuverlässige Wachstumsbedingungen für reproduzierbare Ergebnisse.
14505.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 170 L |
---|---|
Kammermaterial | Edelstahl |
CO2-Sensortechnologie | IR-Sensor |
Temperaturbereich (metrisch) | Raumtemperatur +4 °C bis 50 °C |
Display | VisioNize™ Touch-Oberfläche |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Ausführung der Tür | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Ausführung der Tür | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16326315
|
Eppendorf™
6731000041 |
EU | Rechter Griff |
14505.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16346315
|
Eppendorf™
6731000051 |
EU | Linker Griff |
14505.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Erweiterte Benutzeroberfläche und USB-Anschlüsse an der Vorderseite
- Lüfterloses Design, intelligentes Racksystem und innovatives Isolationskonzept
- Neues magnetisches Türverriegelungskonzept für Außen- und Innentüren
- Nahtlose Kammer, einfache Demontage
- 180 °C Hochtemperatur-Desinfektion (HTD) mit Protokoll, ohne interne HEPA-Filter
- Anpassbare Aufgaben und Alarme
- Standard-Gebäudemanagementsystem und VisioNize angeschlossenes Labor
- Vibrations- und Turbulenzschutz
Spezifikation
170 L | |
IR-Sensor | |
VisioNize™ Touch-Oberfläche | |
2 | |
71,5 x 71,8 x 90,0 cm |
Edelstahl | |
Raumtemperatur +4 °C bis 50 °C | |
ZrO2 (Zirconiumdioxid) | |
44,5 x 53,9 x 69,2 cm | |
220 bis 240 V, 50/60 Hz |