Learn More
Fisherbrand™ Objektträgermappe aus Pappe
In diesen beständigen Mappen aus Pappe lassen sich 20 oder 30 Standard-Mikroskopobjektträger aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgermappen aus Pappe sind mit eingearbeiteten Schlitzen zum Schutz der Proben und mit Daumenausschnitten für einfachen Zugriff versehen. Die Einwegmappen eignen sich optimal zur kurzfristigen Aufbewahrung oder zum Transport von Objektträgern.
6.70 € - 18.42 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Lagerung oder zum Transport |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Standard-Mikroskopobjektträger (25 x 75 mm) |
Material | Pappe |
Tabletts | Ja |
Produktcode | Marke | Gerät fasst | Abmessungen (L x B x H) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gerät fasst | Abmessungen (L x B x H) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12942071
|
Fisherbrand™
|
20 Objektträger | 208 x 341 x 9 mm | Grün |
11.65 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11713217
|
Fisherbrand™
|
30 Objektträger | 281 x 328 x 10 mm | Schwarz |
18.42 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11790465
|
Fisherbrand™
|
20 Objektträger | 208 x 341 x 9 mm | Blau |
6.70 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11703217
|
Fisherbrand™
|
20 Slides | 208 x 341 x 9 mm | Schwarz |
7.20 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Lagern und transportieren Sie bis zu 20 Standard-Mikroskopobjektträger in stabilen Kartonordnern. Fisherbrand™ Objektträgertabletts aus Karton verfügen über versenkte Schlitze zum Schutz von Proben und über Eingriffe für den einfachen Zugriff auf Objektträger. Einwegtabletts eignen sich ideal für die kurzfristige Lagerung und den Transport von Objektträgern.
- Fasst standardmäßige Mikroskopobjektträger (25 x 75 mm und 1 x 3 in.)
- Horizontale Abteile sind zurückversetzt, um die Proben bei geschlossener Abdeckung zu schützen
- Mit Daumenaussparung für ein einfacheres Entfernen des Objektträgers
- Mappenabdeckung mit einem numerischen Objektträgeridentifikationsbogen
- Einwegmappen sind in 2 Größen und verschiedenen Farben lieferbar
Spezifikation
Zur Lagerung oder zum Transport | |
Standard-Mikroskopobjektträger (25 x 75 mm) | |
Pappe | |
Ja |