Learn More
BTX™ Apparatus Tweezertrodes™ Elektrodenkits
Wiederverwendbare In-vivo-Elektroden im Pinzettenstil, geeignet für die Medikamentengabe oder Gentransfer bei Tieren
1560.00 € - 1660.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gentransport |
---|---|
Material | Edelstahl |
Produktlinie | BTX Electroporation |
Produkttyp | Electrode Kit |
Spannung | 0/1000V |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15487280
|
BTX™
450165 |
7 mm |
1660.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15497280
|
BTX™
450166 |
10 mm |
1560.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Bestehend aus einer Standard 11.5 cm-Pinzette, modifiziert mit Scheibenelektroden aus Edelstahl oder Platin an der Spitze
- Kompatibel mit BTX Gemini X2 und ECM-2001 Elektroporationssystemen
- Der Abstand zwischen den Scheibenelektroden kann von 1 mm auf mehr als 2 cm eingestellt werden
- Kann leicht gereinigt werden
Kits werden mit BTX524-Koaxialkabel für den Anschluss an Elektroporationsgeneratoren geliefert
Spezifikation
Gentransport | |
BTX Electroporation | |
0/1000V | |
Kabel | |
12 mm | |
1 Ea. | |
<0.04 in. to >0.79 in. | |
11,5 cm | |
Banana Cables |
Edelstahl | |
Electrode Kit | |
Circular | |
0.47 in. | |
10 μs bis 99 ms in PBS | |
20 bis 80 % | |
<1 mm to >2 cm | |
Non-sterile | |
Square Wave |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.