Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Borosilicate Glass Test Tubes, Disposable
Dickwandig für besonders gute mechanische Beständigkeit.
Marke: DWK Life Sciences A516016000621
43.61 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.97200kg
Beschreibung
- DIN 12395
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel
- Autoklavierbar
- Glastyp I entspricht USP/EP
Spezifikation
Wandstärke von 0.5 bis 0.6 mm | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
16 mm |
160 mm | |
100/Packung | |
Autoklavierbar | |
Reagenzgläser |