Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3
Kimble Chase™ Wiederverwendbare Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3 eignen sich für den Einsatz im Labor. Sie sind in verschiedenen metrischen Durchmessern lieferbar und zertifiziert gemäß DIN 12395.
27.45 € - 384.00 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Ausführungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Ausführungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11377534
|
DWK Life Sciences
A607510001011 |
10 mm | 75 mm | Rundboden, Hals gerade |
30.80 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11883380
|
DWK Life Sciences
A610016001211 |
16 mm | 100 mm | Rundboden, Hals gerade |
30.95 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11387534
|
DWK Life Sciences
A607512001011 |
12 mm | 75 mm | Rundboden, Hals gerade |
32.35 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11892373
|
DWK Life Sciences
A616016001211 |
16 mm | 160 mm | Rundboden, Flanschkragen |
106.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11802363
|
DWK Life Sciences
A615025001211 |
25 mm | 150 mm | Rundboden, Flanschkragen |
80.95 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11327534
|
DWK Life Sciences
A610012001021 |
12 mm | 100 mm | Rundboden, Flanschkragen |
33.15 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11893370
|
DWK Life Sciences
A607512001021 |
12 mm | 75 mm | Rundboden, Flanschkragen |
28.95 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11803380
|
DWK Life Sciences
A610016001221 |
16 mm | 100 mm | Rundboden |
39.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11833380
|
DWK Life Sciences
A618018001221 |
18 mm | 180 mm | Rundboden, Flanschkragen |
118.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11813380
|
DWK Life Sciences
A616016001221 |
16 mm | 160 mm | Rundboden, Flanschkragen |
97.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11808492
|
DWK Life Sciences
73750-16100 |
16 mm | 100 mm | Rundboden |
384.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11307534
|
DWK Life Sciences
A607510001021 |
10 mm | 75 mm | Rundboden, Flanschkragen |
27.45 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Verwenden Sie Kimble™ Wiederverwendbare Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3 im Labor.Sie sind in verschiedenen metrischen Durchmessern erhältlich und nach DIN 12395 zertifiziert.
- Mit Rand oder ohne Rand erhältlich
- Rundboden
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar |