Learn More
Brand™ Blaubrand™ 50 ml-Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse B
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Silberbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse B sind mit einem Polypropylenstopfen versehen. Die DE-M-Markierung in weißer Emailfarbe ermöglicht eine schnelle Volumenbestimmung.
29.28 € - 121.00 €
Spezifikation
Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Fehlergrenze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Fehlergrenze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11858351
|
Brand™
36748 |
50 ml | 12/21 | ±0.09 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11838351
|
Brand™
36743 |
10 ml | 10/19 | ±0.06 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12683566
|
Brand™
36746 |
20 ml | 10/19 | ±0.06 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11848351
|
Brand™
36747 |
25 ml | 10/19 | ±0.06 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11868351
|
Brand™
36749 |
100 ml | 12/21 | ±0.15 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11878351
|
Brand™
36750 |
200 ml | 14/23 | ±0.25 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11888351
|
Brand™
36751 |
250 ml | 14/23 | ±0.25 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10211741
|
Brand™
36753 |
1000 ml | 24/29 | ±0.6 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10291831
|
Brand™
36754 |
2000 ml | 29/32 | ±0.9 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10663001
|
Brand™
36755 |
5000 ml | 34/35 | ±1.8 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11898351
|
Brand™
36752 |
500 ml | 19/26 | ±0.4 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Konform mit Norm DIN EN ISO 1042
- Klasse B
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
- Stopfen aus Polypropylen
- DE-M-Kennzeichnung aus weißem Email für eine schnelle Volumenüberprüfung
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Polypropylen | |
Borosilikatglas |
DIN EN ISO 1042 | |
Durchsichtig | |
B |