Learn More
Bollé Safety Reinraum-Vollsichtbrille BLAST, klar
16.34 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23287" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23287" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Farbe: Durchsichtig
Descripción
- Transparente Gläser
- Technologie zugelassen für dauerhaftes Tragen und zertifiziert für perfekte optische Qualität.
- Anti-Kratz-Beschichtung.
- Antifog-Beschichtung.
- 99.9 % UVA-/UVB-Schutz.
- Atmungsaktive Schaumstoffpolsterung.
- Rundumsicht.
- Kugelzapfen.
- Einstellbare Bänder
- Überlaufrinne für Flüssigkeiten.
- Kann über der Korrekturbrille getragen werden.
- Kompatibel mit Halbmasken-Atemschutzgeräten.
- Kann als Gesichtsschutz mit Visierzubehör verwendet werden.
- Gläser- und Rahmenschutz vor mittlerer Krafteinwirkung; widersteht einer 6-mm-Kugel mit 0.86 g bei 120 m/s.
- Gläser- und Rahmenschutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
- Rahmenschutz vor all alltäglichen Risiken wie das Fallenlassen der Schutzbrille auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion.
- Rahmenschutz gegen Tröpfchen, Spritzer, geschmolzenes Metall und heiße Feststoffe.
- CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich.
Especificaciones
Zertifizierung/Konformität | CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich. |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Geschlossene Schutzbrille |
Rahmenfarbe | Blau/Schwarz |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | TPR |
UV-Schutz | Ja |