Learn More
Ansell Materialreine RABS-/Isolator-Handschuhe aus Nitril von BioClean™
234.05 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22919" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22919" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Anschlussgröße (angloamerikanisch):
10 in.
12 bis 14 in.
8 bis 10 in.
Anschlussgröße (metrisch):
20,3 bis 25,4 cm
25,4 cm
30,5 bis 35,6 cm
Beschreibung
- Getestet gemäß ASTM D6978-05 für den Umgang mit chemotherapeutischen Arzneimitteln.
- Zu 100 % auf Wasserdichtigkeit getestet.
- Die ultrasaubere Oberfläche gewährleistet den Produktschutz.
- Speziell gegen Ermüdung der Hände entwickelt.
- Kompatibel mit Autoklav.
- In ISO 4-Reinraum gewaschen und verpackt.
- Beständig gegen VHP, IPA und Desinfektionsmittel.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 4 |
Farbe | Weiß |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Größe | 9,75 |
Dicke (angloamerikanisch) | 24 mil |
Dicke (metrisch) | 0,60 mm |
Modell | BioClean™ Clean Nitril RABS/Isolierhandschuhe CGL |
Anschlussgröße (angloamerikanisch) | 8 bis 10 in. |
Anschlussgröße (metrisch) | 20,3 bis 25,4 cm |