Learn More
Nitritex™ BioClean-D™ sterile Ärmelschoner
196.88 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22919" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
227.69 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22919" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
227.69 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Beschreibung
- CleanTough™ Antistatisches Material
- Eingebundene Nähte mit Einnadelnaht
- Sterilisationsmethode: Gammabestrahlung
- Erfüllt die Anforderungen an Schutzkleidung gegen Chemikalien gemäß der Richtlinie für Persönliche Schutzausrüstung (Richtlinie 89/86/EWG, für komplexe Designs (Kategorie 3), EN 13034:2005 (Typ PB[6])
- Probenahme und Inspektion: Gemäß ISO 2859.
- Haltbarkeit und Lagerung: Drei (3) Jahre ab Herstellungsdatum
- Ein eindeutiger Barcode auf dem Karton (ITF-14) ermöglicht die automatische Dateneingabe in Lagerkontrollsysteme.
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Sterilität | Steril |
Modell | Elastisch |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, (EU)2016/425 ,EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008*, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006 |
Verpackungsmenge | Ein Paar pro versiegeltem PE-Innenbeutel; 15 Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 6 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (90 Stück) |
Gewicht (metrisch) | 1 |
Produkttyp | Ärmelschutz |