Learn More
x100 PCR Thin Wall 8-Tubes Strip 0,2ml, PP, Clear,
Passend für eine Vielzahl an Thermocyclern entwickelt. Axygen Dünnwandige PCR-Röhrchenstreifen sind pyrogenfrei und aus 99.9 % reinem Polypropylen gefertigt.
Marke:  Axygen PCR-0208-CP-C-100
124.80 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23272" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.28800kg
Artikelnummer. 15489063
  • 196.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 16-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Ultradünne und gleichmäßige Wanddicke für eine präzise Wärmeübertragung
  • Gleichmäßige Einführkappen sorgen für festen Sitz und verhindern Verdunstung
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogenisch
  • Nicht steril
Spezifikation
Spezifikation
DNase/RNase-frei
Streifen mit 8 Röhrchen mit gewölbten Kappen
Konisch
Polypropylen
Durchsichtig
0,2 ml
Nicht steril
Kuppelform