Learn More
Axygen™ Axygen™ Roboterpipettenspitzen
Kompatibel mit Hamilton Microlab™ STAR und Nimbus Arbeitsstationen
Marke: Axygen™ HTF-1000-CBK-HTR-S
258.72 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23272" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.80388kg
Beschreibung
Axygen bietet eine umfassende Reihe von Spitzen für Hamilton™ Microlab™ Automatisierungssysteme.
Die Spitzen sind:
- Nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
- RNase-/DNase-frei und nicht pyrogenisch
- Erhältlich in den Ausführungen unsteril, steril, ohne Filter, mit Filter
- Leitfähige schwarze Spitzen aus Polypropylen sind als 96 Well-Gestell mit hängenden Spitzen und verschachteltes Spitzengestell sowie als individuelles auf dem Deck sitzendes Gestell erhältlich
- Entwickelt für Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus und Nimbus™ Arbeitsstationen.
Spezifikation
1000 μ l | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Die leitfähigen Spitzen mit Füllstandserfassung sind in vier Größen erhältlich, speziell für die Anwendung mit Hamilton™ Liquid-Handling-Plattformen entwickelt und ermöglichen Präzisionspipettierung in einem breiten Spektrum von Anwendungen | |
Automatisierung, Automatisierung | |
Hamilton™ MICROLAB™ STAR, Hamilton™ MICROLAB™ STARlet, Hamilton™ MICROLAB™ STARplus, Hamilton™ MICROLAB™ Nimbus |
Gefiltert | |
Schwarz | |
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei | |
Hängende Pipettenspitze | |
1 Gestell/Packung, 16 Packungen/Karton | |
Polypropylen |