Learn More
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen
Vorgeritzt zum Auseinanderbrechen in vier 24-Well-Abschnitte. Corning™ Axygen™ 96-Well segmentierte PCR-Mikrotiterplatten bieten vielseitige Optionen für das Thermocyclen.
Marke: Axygen™ PCR-96-SG-C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.36000kg
Beschreibung
- Ecke mit Einzelkerbe
- Nicht-steril und nicht-pyrogenisch
- Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Versiegelungsoptionen: Axymatten, Heißsiegelfolien, Klebefilme und -folien, flache und gewölbte Kappenstreifen
Spezifikation
Kein Barcode | |
Standard | |
8 x 12 | |
Beckman CEQ-Sequenzierer | |
96 | |
Rund | |
4000 x G | |
10 St./Packung |
RNase-/DNase-frei | |
Ohne Deckel | |
Transparent | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
PCR-Wärmeübertragung, RT-PCR-Anwendungen | |
50/Karton |