Learn More
Merck Amicon™-Rührzellen
Amicon Rührzellen konzentrierte Proben; schnell, aber sanft; indem sie magnetisches Rühren verwenden, um die Konzentrationspolarisation und die durch Scherspannungen verursachte Denaturierung zu minimieren.
2045.00 € - 3290.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultracel™, Biomax™ und Durapore™ Membranscheiben für den Einsatz in Rührzellen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Konzentration, Pufferaustausch, Entsalzung |
Typ | Ultrafiltrationsgeräte |
Benachrichtigungen:
Druckbegrenzung. Rührzelle nicht über 5,2 bar (75 psi) betreiben.
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) Verzögerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) Verzögerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15572061
|
Merck
UFSC05001 |
50 mL |
2045.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15970817
|
Merck
UFSC20001 |
200 mL |
2475.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15573333
|
Merck
UFSC40001 |
400 mL |
3290.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Amicon Rührzellen liefern hohe Flussraten bei Lösungen mit bis zu 10 % Konzentration gelöster Makrosubstanzen, können schnell aufkonzentrieren bzw. Salz entfernen, gefolgt von einem Konzentrationsschritt in derselben Einheit. Für die Proteinkonzentration wird der Gasdruck direkt auf die Ultrafiltrationszelle ausgeübt. Gelöste Substanzen mit einem Molekulargewicht (MW) über der Membran werden in der Zelle zurückgehalten, während Wasser und gelöste Substanzen unterhalb des Molekulargewichtsgrenzwertes in das Filtrat und aus der Zelle austreten.
- Behutsames magnetisches Rühren minimiert Konzentrationspolarisation und Scherdenaturierung.
- Alle Rührzellen sind autoklavierbar. Fünf verschiedene Baugrößen für Volumina von 3 bis 400 ml
- Hohe Flussraten bei Lösungen mit bis zu 10 % Konzentration gelöster Makrosubstanzen
- Konzentrat-, Diafilter- und Austauschpuffer für Lösungen mit Makromolekülen einschließl. Proteinen, Enzymen, Antikörpern und Viren
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Ultracel™, Biomax™ und Durapore™ Membranscheiben für den Einsatz in Rührzellen | |
Konzentration, Pufferaustausch, Entsalzung | |
Ultrafiltrationsgeräte |