Learn More
Fisherbrand™ Braune Weithalsflaschen aus Packerglas ohne Kappen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
Beschreibung
- Verfügt über eine breite Öffnung
- Braune Farbe filtert UV-Wellenlängen heraus
- Wird häufig in chemischen und Umweltanwendungen verwendet
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Farbe | Bernsteinfarben |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 41 mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 32 mm |
Material | Glas (Typ 3) |
Menge | 84 |
Halsausführung | 45-400 |
Closure Included | Nein |
Öffnung | Weit |
Höhe (metrisch) | 119 mm |