Learn More
Wheaton™ Diagnoseflaschen, braun
Hervorragende Transparenz und Maßtreue zwischen den einzelnen Fläschchen dank der Röhrenform. Wheaton™ Typ 1 Diagnoseflaschen in braun werden aus Neutralglas Typ 1 gemäß den Anforderungen des USP-Typs 1 im Hinblick auf die Lichtdurchlässigkeit zum Schutz lichtempfindlicher Produkte gefertigt.
78.55 € - 202.00 €
Spezifikation
Farbe | Bernsteinfarbig |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Gefriertrocknungsanwendungen, alle Diagnose- und Pharmaanwendungen |
Flaschenhalstyp | Schraube |
Modell | Röhrenförmig |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
14873582
|
Wheaton™
102050 |
10 ml |
116.00 €
154 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
14893582
|
Wheaton™
102090 |
25 mL |
78.55 €
99 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
14853582
|
Wheaton™
102010 |
3 ml |
202.00 €
320 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
14863582
|
Wheaton™
102030 |
5 ml |
140.35 €
320 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
14883582
|
Wheaton™
102070 |
20 mL |
123.00 €
130 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Zwei Kappenkonfigurationen lieferbar – PP-Kappe und gefriertrocknender Stopfen oder mit Urea EPE ausgekleidete Kappe
- Gefriertrocknungsstopfen weisen eine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme auf
- Speziell entwickelter Bodenradius erhöht die Festigkeit für Gefriertrocknungsanwendungen
Spezifikation
Bernsteinfarbig | |
Geeignet für Gefriertrocknungsanwendungen, alle Diagnose- und Pharmaanwendungen | |
Röhrenförmig | |
Autoklavierbar |
Borosilikatglas | |
Schraube | |
Schraube | |
Diagnostisches Fläschchen |