Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPak™ 500 Kapseln mit Supor™ Membran, steril
AcroPak Kapseln wurden nur für Forschungsanwendungen entwickelt.
173.00 € - 215.00 €
Spezifikation
Material (Membran) | Hydrophiles PES |
---|---|
Sterilität | Steril |
Filtrationsbereich | 500 cm2 |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Art des Auslasses | Gestufter Schlauchanschluss |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17124251
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12993 |
0,8/0,45 μm |
173.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17104251
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12991 |
0,8/0,2 μm |
208.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17144251
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12995 |
0,2/0,2 μm |
215.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17164251
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12997 |
0,1/0,1 μm |
215.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Für Puffer, Gewebekulturmedien und andere biologische Flüssigkeiten
- Neuere Technologie für vereinfachte Skalierung empfohlen
- Hohe Filtrationsfläche und kompakte Größe sind ideal für Aufskalierungsversuche
Spezifikation
Hydrophiles PES | |
500 cm2 | |
Gestufter Schlauchanschluss |
Steril | |
Je 1 |