Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc One™ PSF Spritzenvorsatzfilter mit der PTFE-Membran
Führen Sie die Probenreinigung und -vorbereitung durch, um sicherzustellen, dass die reinsten Proben in Flüssigchromatographie, Massenspektrometrie und Ionenchromatographie analysiert werden.
146.00 € - 3675.00 €
Spezifikation
Material (Membran) | wwPTFE |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 3,9 cm2 |
Totvolumen (nach Luftspülung) | < 125 μl |
Max. Temperatur (metrisch) | 55 °C |
Produktcode | Marke | Porengröße | Gehäusematerial | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Gehäusematerial | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17134711
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4919 |
0,45 μm | Polypropylen GxF | 50/Packung |
198.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17144701
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4910 |
0,2 μm | Polypropylen | 50/Packung |
146.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17104711
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4916 |
0,45 μm | Polypropylen | 50/Packung |
146.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17184701
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4914 |
0,2 μm | Polypropylen GxF | 25/AutoPack Röhrchen |
1460.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17174701
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4913 |
0,2 μm | Polypropylen GxF | 50/Packung |
182.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17114711
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4917 |
0,45 μm | Polypropylen | 25/AutoPack Röhrchen |
630.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17124711
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4918 |
0,45 μm | Polypropylen | 1000/Packung |
3530.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17144711
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4920 |
0,45 μm | Polypropylen GxF | 25/AutoPack Röhrchen |
630.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17154701
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4911 |
0,2 μm | Polypropylen | 25/AutoPack Röhrchen |
785.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17154711
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4921 |
0,45 μm | Polypropylen GxF | 1000/Packung |
3675.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17164701
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4912 |
0,2 μm | Polypropylen | 1000/Packung |
2610.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17194701
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4915 |
0,2 μm | Polypropylen GxF | 1000/Packung |
2610.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Zuverlässige Ergebnisse hängen von genauen Daten ab, die durch die geringen extrahierbaren Substanzen und die hohe Partikelretention unserer Spritzenvorsatzfilter erzielt werden
Spezifikation
wwPTFE | |
3,9 cm2 | |
55 °C |
Unsteril | |
< 125 μl | |
25 mm |