Learn More
Acetonitril, wasserfrei (DNA-Synthese), Fisher BioReagents
85.83 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
85.83 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21944" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
85.83 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21944" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
450 mL
4 L
Verpackung:
Amber Glass
Glasflasche
Beschreibung
Acetonitril, wasserfrei, wird häufig bei der DNA- oder Peptidsynthese verwendet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetonitrile |
Schmelzpunkt | -46°C |
Extinktion | 1 max. at 190nm, 0.15 max. at 195nm, 0.07 max. at 200nm, 0.05 max. at 205nm, 0.04 max. at 210nm, 0.02 max. at 220nm, 0.001 max. at 254nm |
Farbe | Farblos |
Hinweise zur Zersetzung | >500°C |
Dichte | 0.781g/cm³ |
Siedepunkt | 81°C |
Menge | 4 L |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetonitrile
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.