Learn More
Jenway™ 550 tragbares pH-Messgerät im Koffer mit pH-Kombinationselektrode aus Epoxid, ATC-Sonde und Batterien
550 tragbares pH-Messgerät im Koffer mit pH-Kombinationselektrode aus Epoxid, ATC-Sonde und Batterien. Ein kleines, leichtes Allzweck-pH-Messgerät mit 2-Punkt-pH-Kalibrierung und automatischer Puffererkennung. Zeigt gleichzeitig die temperaturkompensierten pH-Messwerte und die Temperatur an.
Marke:  Jenway™ 00394-NO
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.78660kg
Artikelnummer. 15594533
  • 308.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gleichzeitige Anzeige von pH und Temperatur
  • Automatische Kalibrierung
  • Manueller oder automatischer Temperaturausgleich (ATC)
  • Automatische Abschaltung nach 10 Minuten
  • 5000 Stunden Akkulaufzeit
  • 2 Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
±0,05
Tragetasche mit pH-Elektrode aus Epoxid, ATC-Sonde, Pufferbeutel und Batterien
0,01
0 °C bis 100 °C
IP 65
130 g
0 °C bis 60 °C
pH- und Temperaturmessgerät
±0,5 °C
0 bis 14
2
0.1 °C
128 x 56 x 25 mm
2 Jahr
0 °C bis 50 °C
5000 h