Learn More
Agilent BioTek 50TS Mikrotiterplatten-Waschgerät
Für biomagnetische Trennung und Vakuumfiltration
Marke:  Agilent BioTek 50TS12V-SN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17217789
  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
Das BioTek 50 TS-Waschgerät bietet eine hervorragende Leistung beim Waschen von Mikrotiterplatten. Das System eignet sich ideal für die Verwendung als ELISA-Waschgerät und auch gut für zellbasierte Assay-Waschvorgänge. Das 50 TS kann biomagnetische oder Polystyrolkügelchen- und Vakuumfiltrationsprotokolle verarbeiten
Der Farb-Touchscreen bietet eine visuelle Benutzeroberfläche, die die Erstellung von Protokollen schnell und intuitiv macht. Bei Verwendung mit dem 800 TS Absorptionsleser oder einem anderen Detektionssystem bietet das 50 TS Komfort und hochwertige Ergebnisse für Ihre Arbeitsabläufe beim Waschen von Laborplatten.
Serviceleistungen
12 Monate
Spezifikation
Spezifikation
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
2 bis 4 l (optional)
Programmierbar in Minuten und Sekunden, bis zu 30 min.
9,8 kg
25 bis 3.000 μl/Well
150 bis 1000 μl/Well (Abhängig vom Verteiler)
50TS12V.
4,3 Zoll-Farb-LCD-Touchscreen-Display
USB (1)
24-, 96-, 384-Well-Platten (96- und 384-Well-Platten: Standard- und Low-Profile-Platten; Feststoff- und Filterboden (Option), 24-Well-Platten mit 4-Well-Verteiler)
Mikrotiterplatten-Waschgerät
1 bis 10
4,3 Zoll-LCD-Farb-Touchscreen
Ein Spritzenantrieb mit positiver Verdrängung
Nur 96-Well-Platten; Pufferumschaltung
22 lb.