Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3
Die Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3 mit Rundboden eignen sich für Laboranwendungen, bei denen Hitzebeständigkeit entscheidend ist. Diese Einweg-Teströhrchen sind dickwandig und autoklavierbar.
56.45 € - 132.00 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11863380
|
DWK Life Sciences
A610010000911 |
10 mm | 100 mm | 1Each |
56.45 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11862373
|
DWK Life Sciences
A613014000911 |
14 mm | 130 mm | 100/Packung |
70.55 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11882373
|
DWK Life Sciences
A613016001211 |
16 mm | 130 mm | 100Pack |
89.80 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11337544
|
DWK Life Sciences
A618018001211 |
18 mm | 180 mm | 100/Packung |
85.65 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11802383
|
DWK Life Sciences
A618020001211 |
20 mm | 180 mm | 100Pack |
113.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11317544
|
DWK Life Sciences
A615020001211 |
20 mm | 150 mm | 100Pack |
111.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11812363
|
DWK Life Sciences
A615025001221 |
25 mm | 150 mm | 50Pack |
89.90 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11822363
|
DWK Life Sciences
A620025001211 |
25 mm | 200 mm | 50/Packung |
90.25 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10676423
|
DWK Life Sciences
A620030001211 |
30 mm | 200 mm | 50Pack |
132.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11847982
|
DWK Life Sciences
A620030001211 |
30 mm | 200 mm | 100Pack |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Einweg
- Borosilikatglas
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Temperaturwechsel
- Autoklavierbar
Spezifikation
Rundboden | |
Reagenzgläser |