Learn More
Memmert™ Vakuumofen VO
Ideal für die Pulver- und Granulattrocknung, die Bestimmung des Wassergehalts zur Qualitätssicherung, das Trocknen von Kulturen und Probiotika, die Konservierung und Dehydrierung von Lebensmitteln sowie das Trocknen von elektronischen Komponenten.
Marke:  Memmert™ VO49
Weitere Details : Netto-Gewicht : 104.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15906055
  • 8660.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kraftvoll, sanft und Turbo schnell – diese drei Wörter beschreiben den Memmert Vakuumofen VO.
  • Modellgrößen:29, 49, 101
  • Temperatureinstellbereich:+20°bis +200 °C
  • Vakuumeinstellbereiche:5-1100 mbar
  • 1 Modellvariante:TwinDISPLAY (intuitive Steuerung)
  • AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port
  • Digitale elektronische Druckregelung für eine drehzahlgeregelte Vakuumpumpe
  • Multi-Level-Heating & Sensing: Intelligente Direktheizung über individuell platzierbare Thermoregale mit separaten Sensoren garantiert kurze Heiz- und Prozesszeiten
  • Durch den direkten Kontakt zwischen Heizung und Last entsteht praktisch
    kein Wärmeverlust, jedes Thermoregal kann separat gesteuert und kalibriert werden
  • Die Regelkreise reagieren präzise auf unterschiedliche Belastungen oder Feuchtigkeit und halten eine konstante Solltemperatur während der Vakuumtrocknung aufrecht.
  • Einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Vakuum, Programmzeit, Zeitzonen
  • Enorme Energieeinsparung durch stufenlos einstellbare Vakuumpumpe
In Kombination mit der drehzahlgeregelten, chemisch beständigen Vakuumpumpe spart die Serie VO im Rampenbetrieb rund 70 % Energie im Vergleich zu einer unkontrollierten Pumpe.Das Endvakuum von bis zu 2 mbar ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen, und dank der bedarfsorientierten Pumpensteuerung und damit optimierter Spülprozesse haben die Membranen eine deutlich höhere Lebensdauer.
Spezifikation
Spezifikation
Hermetisch verschweißter Edelstahl-Innenraum aus extrem korrosionsbeständigem Edelstahl, Material 1.4404
49 l
Vakuumofen
Edelstahl
Ethernet-Schnittstelle oder USB-Anschluss
Aluminium, Material 3.3547 (ASTM B209)
5 bis 1100 mbar
550 x 480 x 687 mm
83 kg
50/60 Hz
TwinDISPLAY: adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler mit 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays
+20 (mindestens 5 °C über Umgebungstemperatur) bis +200 °C
2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY)
20 kg
AutoSAFETY: zusätzlich integrierter Über- und Untertemperaturschutz “ASF”, folgt automatisch dem Sollwert in einem voreingestellten Toleranzbereich, Alarm bei Über- oder Untertemperatur, Heizung wird bei Übertemperatur abgeschaltet, Kompressor bei Untertemperatur
Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
330 x 385 x 385 mm
104 kg
230 V